주요 문서
KEY444790339
Key Organics / BIONET
tert-butyl N-methyl-N-[(3R)-piperidin-3-yl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.31
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl methyl[(3R)-3-piperidinyl]carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13(4)9-6-5-7-12-8-9/h9,12H,5-8H2,1-4H3/t9-/m1/s1
InChI key
RTXNDTNDOHQMTI-SECBINFHSA-N
저장 온도
Store at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LS-1028
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LS-1028
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)