주요 문서
KEY428412373
Key Organics / BIONET
methyl 3-hydroxy-2-nitrobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.15
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-hydroxy-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7NO5/c1-14-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9(12)13/h2-4,10H,1H3
InChI key
FHCNMPYMCKHBTK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CS-4294
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CS-4294
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)