주요 문서
KEY428412311
Key Organics / BIONET
(5-formylthiophen-3-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.97
MDL number:
Iupac Name
5-formyl-3-thienylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H5BO3S/c7-2-5-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3,8-9H
InChI key
ZCUFJAORCNFWOF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-3011
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-3011
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)