주요 문서
KEY428412246
Key Organics / BIONET
potassium [3-(benzyloxy)-4-cyanophenyl]trifluoroboranuide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
315.14
MDL number:
Iupac Name
potassium (3-(benzyloxy)-4-cyanophenyl)trifluoroborate
Inchi Code
1S/C14H10BF3NO.K/c16-15(17,18)13-7-6-12(9-19)14(8-13)20-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-8H,10H2;/q-1;+1
InChI key
XBALUMISACYCMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-3001
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-3001
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)