주요 문서
KEY424826718
Key Organics / BIONET
4-bromo-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.06
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-11-5-10-8-6(9)3-2-4-7(8)11/h2-5H,1H3
InChI key
RQJWIWNNDYLKNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DK-0044
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DK-0044
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)