주요 문서
KEY423214656
Key Organics / BIONET
sodium 3-methylquinoxaline-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.17
MDL number:
Iupac Name
sodium 3-methyl-2-quinoxalinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O2.Na/c1-6-9(10(13)14)12-8-5-3-2-4-7(8)11-6;/h2-5H,1H3,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
MKTKKQJBTCKSPH-UHFFFAOYSA-M
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-7080
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-7080
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)