주요 문서
KEY415137586
Key Organics / BIONET
2-(4-bromophenoxy)ethyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.1
MDL number:
Iupac Name
2-(4-bromophenoxy)ethyl acetate
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-8(12)13-6-7-14-10-4-2-9(11)3-5-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
LTGJMCUOWGBVCR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid,Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2789
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2789
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)