주요 문서
KEY414334579
Key Organics / BIONET
3-bromothieno[3,2-b]thiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.13
MDL number:
Iupac Name
3-bromothieno[3,2-b]thiophene
Inchi Code
1S/C6H3BrS2/c7-4-3-9-5-1-2-8-6(4)5/h1-3H
InChI key
YFWCQBIKGWTZQQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4700
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4700
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)