주요 문서
KEY407051000
Key Organics / BIONET
4'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.21
MDL number:
mp
235 - 240
Iupac Name
4'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H9FO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
InChI key
LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2091
Melting Point
235 - 240
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)