주요 문서
KEY394427582
Key Organics / BIONET
5-methyl-2-nitropyridin-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.13
MDL number:
Iupac Name
5-methyl-2-nitro-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c1-4-2-5(9)6(7-3-4)8(10)11/h2-3,9H,1H3
InChI key
FESHDHSFWWFFFN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4625
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4625
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)