주요 문서
KEY388193190
Key Organics / BIONET
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.02
MDL number:
mp
122-124
Iupac Name
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-3-8-6-1-2-9-10(6)4-5/h1-4H
InChI key
VDHTXLUCUNPVLO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Light sensitive
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4574
Melting Point
122-124
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)