주요 문서
KEY371462917
Key Organics / BIONET
ethyl 1-acetylcyclopropane-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.18
MDL number:
Iupac Name
ethyl 1-acetylcyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-3-11-7(10)8(4-5-8)6(2)9/h3-5H2,1-2H3
InChI key
DISZFIFAESWGBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GG-0703
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GG-0703
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)