주요 문서
KEY370561087
Key Organics / BIONET
5-bromo-2-phenylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.1
MDL number:
bp
309.3C at 760 mmHg
mp
73-75
Iupac Name
5-bromo-2-phenylpyridine
Inchi Code
1S/C11H8BrN/c12-10-6-7-11(13-8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI key
PRNGIODVYLTUKH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-2050
Boiling point
309.3C at 760 mmHg
Melting Point
73-75
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)