주요 문서
KEY370561060
Key Organics / BIONET
(6-phenylpyridin-3-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.02
MDL number:
Iupac Name
6-phenyl-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H10BNO2/c14-12(15)10-6-7-11(13-8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
InChI key
XSQUPVXOENTCJV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-2016
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-2016
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)