주요 문서
KEY369260627
Key Organics / BIONET
methyl 4-methylpiperazine-1-carbodithioate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.33
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-methyl-1-piperazinecarbodithioate
Inchi Code
1S/C7H14N2S2/c1-8-3-5-9(6-4-8)7(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
IMVFRUURAMHQKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BG-0081
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BG-0081
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)