주요 문서
KEY358812822
Key Organics / BIONET
7-tert-butyl 4-ethyl 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4,7-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
291.31
MDL number:
mp
88 - 90
Iupac Name
7-tert-butyl 4-ethyl 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4,7-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H17N3O4/c1-5-20-12(18)10-9-6-7-17(11(9)16-8-15-10)13(19)21-14(2,3)4/h6-8H,5H2,1-4H3
InChI key
XWJWIGDIHMKNHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AG-0713
Melting Point
88 - 90
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AG-0713
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)