주요 문서
KEY329173274
Key Organics / BIONET
methyl 5-formyl-2-(morpholin-4-yl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.27
MDL number:
mp
120 - 122
Iupac Name
methyl 5-formyl-2-(4-morpholinyl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H15NO4/c1-17-13(16)11-8-10(9-15)2-3-12(11)14-4-6-18-7-5-14/h2-3,8-9H,4-7H2,1H3
InChI key
JQZSZGDEKQTPEM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EF-0710
Melting Point
120 - 122
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EF-0710
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)