주요 문서
KEY293014914
Key Organics / BIONET
3-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]phenol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
307.18
MDL number:
mp
> 275
Iupac Name
3-((7-chloroquinolin-4-yl)amino)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H11ClN2O.ClH/c16-10-4-5-13-14(6-7-17-15(13)8-10)18-11-2-1-3-12(19)9-11;/h1-9,19H,(H,17,18);1H
InChI key
CFDLXKULBJIEBQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CE-0093
Melting Point
> 275
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CE-0093
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)