주요 문서
KEY267019716
Key Organics / BIONET
(4-acetamidophenoxy)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.2
MDL number:
Iupac Name
[4-(acetylamino)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-7(12)11-8-2-4-9(5-3-8)15-6-10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
LYJCGBYEVXKOST-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3896
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3896
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)