주요 문서
KEY250700012
Key Organics / BIONET
3-aminobenzene-1,2-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
125.13
MDL number:
mp
156 - 158
Iupac Name
3-amino-1,2-benzenediol
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,8-9H,7H2
InChI key
MGBKJKDRMRAZKC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store under inert gas at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AE-0019
Melting Point
156 - 158
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)