주요 문서
KEY250699964
Key Organics / BIONET
methyl 7-methoxy-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.19
MDL number:
mp
135 - 136
Iupac Name
methyl 7-methoxy-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9NO4/c1-13-8-4-6(10(12)14-2)3-7-9(8)15-5-11-7/h3-5H,1-2H3
InChI key
CHLOLBJKPXUMIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AE-0098
Melting Point
135 - 136
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)