주요 문서
KEY241404975
Key Organics / BIONET
(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.18
MDL number:
mp
64 - 66
Iupac Name
(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h3,7H,2H2,1H3
InChI key
ZSPCITYHOYJDBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MD-0707
Melting Point
64 - 66
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MD-0707
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)