주요 문서
KEY241404935
Key Organics / BIONET
4-iodo-3-methoxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.05
MDL number:
mp
210 - 212
Iupac Name
4-iodo-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7IO3/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
WUGQVHZHKSOODO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LD-0749
Melting Point
210 - 212
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LD-0749
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)