주요 문서
KEY241404777
Key Organics / BIONET
4-bromo-6-chloro-3-phenylpyridazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.53
MDL number:
mp
84 - 86
Iupac Name
4-bromo-6-chloro-3-phenylpyridazine
Inchi Code
1S/C10H6BrClN2/c11-8-6-9(12)13-14-10(8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
UCPHOSBKNXETOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NC-0705
Melting Point
84 - 86
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NC-0705
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)