콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

KEY240035498

Key Organics / BIONET

6-bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

CAS Number:
Molecular Weight:
275.55
MDL number:

mp

121 - 123

Iupac Name

6-bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride

Inchi Code

1S/C9H4BrClOS/c10-6-2-1-5-3-8(9(11)12)13-7(5)4-6/h1-4H

InChI key

CYGRVPIAWAUVSU-UHFFFAOYSA-N

저장 온도

Store under inert gas at 4C

Purity

95%

Country of Origin

GB

Physical Form

Solid

Product Link

https://www.keyorganics.net/sku/KD-0720

Melting Point

121 - 123

픽토그램

Exclamation mark

Signal Word

Warning

MSDS

https://www.keyorganics.net/sds/KD-0720


가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.