주요 문서
KEY238899327
Key Organics / BIONET
ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.2
MDL number:
Iupac Name
ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)8-4-3-6-12-7-5-11-9(8)12/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
AVZZFXQRDFELRE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store under inert gas, Hygroscopic
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GD-0707
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)