주요 문서
KEY235883526
Key Organics / BIONET
methyl 5-iodo-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
296.02
MDL number:
mp
283 - 285
Iupac Name
methyl 5-iodo-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5IN2O4/c1-13-5(11)3-2(7)4(10)9-6(12)8-3/h1H3,(H2,8,9,10,12)
InChI key
GPLIKJXNEXUIGI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FD-0731
Melting Point
283 - 285
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)