주요 문서
KEY195583169
Key Organics / BIONET
(6-bromo-1H-indol-2-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.07
MDL number:
mp
111 - 113
Iupac Name
(6-bromo-1H-indol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-7-2-1-6-3-8(5-12)11-9(6)4-7/h1-4,11-12H,5H2
InChI key
CNSVVCNALIWZAK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store under inert gas at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/ED-0743
Melting Point
111 - 113
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/ED-0743
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)