주요 문서
KEY187620340
Key Organics / BIONET
5-chloro-6-cyclopropyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.65
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-6-cyclopropyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Inchi Code
1S/C9H9ClN4/c10-6-3-5-8(11)13-14-9(5)12-7(6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H3,11,12,13,14)
InChI key
GQCSDBLOEWYZNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AD-5013
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AD-5013
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)