주요 문서
KEY184992024
Key Organics / BIONET
N-methyl-N-(4-nitrophenyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.19
MDL number:
mp
153 - 154
Iupac Name
N-methyl-N-(4-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c1-7(12)10(2)8-3-5-9(6-4-8)11(13)14/h3-6H,1-2H3
InChI key
DKZFYTVXALXRSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1Y-0609
Melting Point
153 - 154
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1Y-0609
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)