주요 문서
KEY180877472
Key Organics / BIONET
2-chloro-N-[3-(2-oxopyrrolidin-1-yl)propyl]benzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
316.81
MDL number:
mp
60 - 62
Iupac Name
2-chloro-N-[3-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)propyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H17ClN2O3S/c14-11-5-1-2-6-12(11)20(18,19)15-8-4-10-16-9-3-7-13(16)17/h1-2,5-6,15H,3-4,7-10H2
InChI key
YSTHLLATMWKUEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CC-0719
Melting Point
60 - 62
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CC-0719
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)