주요 문서
KEY154404389
Key Organics / BIONET
2-(4-cyclohexylphenyl)butanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.35
MDL number:
Iupac Name
2-(4-cyclohexylphenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C16H22O2/c1-2-15(16(17)18)14-10-8-13(9-11-14)12-6-4-3-5-7-12/h8-12,15H,2-7H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
YNSJAZMOLOFJTL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-2597
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-2597
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)