주요 문서
KEY151861572
Key Organics / BIONET
2-amino-2-(3,4-dichlorophenyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.05
MDL number:
Iupac Name
amino(3,4-dichlorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO2/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7H,11H2,(H,12,13)
InChI key
NHRIRGQUPAYPDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FB-0734
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)