주요 문서
KEY128004090
Key Organics / BIONET
2-cyano-N-[(pyridin-3-yl)methyl]acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.19
MDL number:
mp
50 - 52
Iupac Name
2-cyano-N-(3-pyridinylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H9N3O/c10-4-3-9(13)12-7-8-2-1-5-11-6-8/h1-2,5-6H,3,7H2,(H,12,13)
InChI key
SYFMQBDZEJECPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FA-0607
Melting Point
50 - 52
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FA-0607
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)