주요 문서
KEY128004028
Key Organics / BIONET
3-bromo-5-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.03
MDL number:
mp
182 - 183
Iupac Name
3-bromo-5-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrN3O/c8-6-1-5(2-9-3-6)7-11-10-4-12-7/h1-4H
InChI key
XZTKHSIEZHFTFG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EA-0805
Melting Point
182 - 183
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EA-0805
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)