주요 문서
KEY128003989
Key Organics / BIONET
1-benzyl-N-methylpiperidin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.32
MDL number:
bp
110C @ 0.7mBar
Iupac Name
1-benzyl-N-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c1-14-13-7-9-15(10-8-13)11-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-14H,7-11H2,1H3
InChI key
RGEQSTMITLEXKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DB-0816
Boiling point
110C @ 0.7mBar
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DB-0816
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)