주요 문서
KEY128003804
Key Organics / BIONET
phenyl N-[3-(dimethylamino)-2,2-dimethylpropyl]carbamate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286.8
MDL number:
mp
156 - 158
Iupac Name
phenyl 3-(dimethylamino)-2,2-dimethylpropylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N2O2.ClH/c1-14(2,11-16(3)4)10-15-13(17)18-12-8-6-5-7-9-12;/h5-9H,10-11H2,1-4H3,(H,15,17);1H
InChI key
XPWGIULJCIKVPE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GA-0221
Melting Point
156 - 158
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GA-0221
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)