주요 문서
KEY128003625
Key Organics / BIONET
3,4-dichloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.08
MDL number:
Iupac Name
3,4-dichloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H9Cl2NO2/c1-12(14-2)9(13)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
HGNZLPFQRSFKBT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6Y-0602
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6Y-0602
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)