주요 문서
KEY087886624
Key Organics / BIONET
ethyl 2,4-dioxo-4-(pyridin-2-yl)butanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.21
MDL number:
mp
70 - 72
Iupac Name
ethyl 2,4-dioxo-4-(2-pyridinyl)butanoate
Inchi Code
1S/C11H11NO4/c1-2-16-11(15)10(14)7-9(13)8-5-3-4-6-12-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI key
FBIPIHMTJUPZJB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store under inert gas at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5Z-0610
Melting Point
70 - 72
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5Z-0610
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)