주요 문서
KEY048961857
Key Organics / BIONET
2-(4-formylphenoxy)-2-phenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.26
MDL number:
mp
157 - 159
Iupac Name
(4-formylphenoxy)(phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C15H12O4/c16-10-11-6-8-13(9-7-11)19-14(15(17)18)12-4-2-1-3-5-12/h1-10,14H,(H,17,18)
InChI key
KFWOTZCJKPDGPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5Y-0807
Melting Point
157 - 159
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5Y-0807
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)