주요 문서
KEY040898083
Key Organics / BIONET
methyl 4,5-dibromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.92
MDL number:
mp
163 - 165
Iupac Name
methyl 4,5-dibromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H5Br2NO2/c1-11-6(10)4-2-3(7)5(8)9-4/h2,9H,1H3
InChI key
ISQWCRSAYRXYRS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10X-0702
Melting Point
163 - 165
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10X-0702
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)