주요 문서
KEY023878434
Key Organics / BIONET
piperidine-2-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.17
MDL number:
mp
138 - 140
Iupac Name
2-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9)
InChI key
XIMBESZRBTVIOD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1P-588S
Melting Point
138 - 140
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1P-588S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)