주요 문서
KEY013018884
Key Organics / BIONET
1-(4-fluorophenyl)imidazolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.18
MDL number:
mp
150
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C9H9FN2O/c10-7-1-3-8(4-2-7)12-6-5-11-9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,11,13)
InChI key
CDVKZHAXXGTIDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5W-0840
Melting Point
150
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5W-0840
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)