주요 문서
KEY007387657
Key Organics / BIONET
1-(4-benzylpiperazin-1-yl)propan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.33
MDL number:
Iupac Name
1-benzyl-4-propionylpiperazine
Inchi Code
1S/C14H20N2O/c1-2-14(17)16-10-8-15(9-11-16)12-13-6-4-3-5-7-13/h3-7H,2,8-12H2,1H3
InChI key
HYIIOHRACFSVNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9T-0224
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9T-0224
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)