주요 문서
KEY007387646
Key Organics / BIONET
1-methyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.25
MDL number:
mp
130@1mm Hg
Iupac Name
1-methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H14N4O2/c1-12-5-7-13(8-6-12)10-9(14(15)16)3-2-4-11-10/h2-4H,5-8H2,1H3
InChI key
IRXHDQDKDQULCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9R-0231
Melting Point
130@1mm Hg
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9R-0231
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)