주요 문서
KEY004181634
Key Organics / BIONET
3-(azepan-1-yl)propan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.27
MDL number:
bp
222C
Iupac Name
3-(1-azepanyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H20N2/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8-11/h1-10H2
InChI key
FXTRRLIESPAUHT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-071
Boiling point
222C
Melting Point
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)