주요 문서
KEY004181291
Key Organics / BIONET
2-{[(2,5-dimethylphenyl)methyl]sulfanyl}benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
272.37
MDL number:
mp
193 - 196
Iupac Name
2-[(2,5-dimethylbenzyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H16O2S/c1-11-7-8-12(2)13(9-11)10-19-15-6-4-3-5-14(15)16(17)18/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
XSXLFKFXQJHDJX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11R-0307
Melting Point
193 - 196
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11R-0307
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)