주요 문서
KEY003447221
Key Organics / BIONET
7-(1-phenoxyethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.28
MDL number:
mp
219 - 221
Iupac Name
7-(1-phenoxyethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C13H13N5O/c1-9(19-10-5-3-2-4-6-10)11-7-8-15-13-16-12(14)17-18(11)13/h2-9H,1H3,(H2,14,17)
InChI key
DSCTYAIKYWSTFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1L-014
Melting Point
219 - 221
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1L-014
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)