주요 문서
KEY001148611
Key Organics / BIONET
2-chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
307.7
MDL number:
mp
102 - 105
Iupac Name
2-chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline
Inchi Code
1S/C16H9ClF3N/c17-15-13(9-11-4-1-2-7-14(11)21-15)10-5-3-6-12(8-10)16(18,19)20/h1-9H
InChI key
NYGMZCBGNYVRRY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7K-530S
Melting Point
102 - 105
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7K-530S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)