주요 문서
KEY001139636
Key Organics / BIONET
2-[amino(pyridin-3-yl)methylidene]propanedinitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.17
MDL number:
mp
211 - 214
Iupac Name
2-[amino(3-pyridinyl)methylene]malononitrile
Inchi Code
1S/C9H6N4/c10-4-8(5-11)9(12)7-2-1-3-13-6-7/h1-3,6H,12H2
InChI key
CJKUMZGYXZUNOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5C-005
Melting Point
211 - 214
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5C-005
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)